Nitruro de galio (III) ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Nitruro de galio
40218.09 40218.18
40218.09EA 272 EUR
40218.09 40218.18
Nitruro de galio (III) ≥99.99% (metals basis)
Nitruro de galio (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 25617-97-4 Molecular Formula: GaN Formula Weight: 83.73 Physical Form: Powder Density: 6.1 Appearance: Yellow Melting Point: 800° subl. Solubility: Insoluble in water, dilute acids. Slightly soluble in hot conc. H2SO4, hot conc. NaOH Merck Reference: 14,4351 MDL No.: MFCD00016108
Formula: GaN
MW: 83.73 g/mol
Pto. de fusión: 800 °C (subl.)
Densidad: 6.1
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016108
Núm. CAS: 25617-97-4
EINECS: 247-129-0
Índice Merck: 14,4351