Trióxido de digalio 99.99+% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
201100050 201100500
ACRO201100050EA 89.6 EUR
ACRO201100050 ACRO201100500
Trióxido de digalio 99.99+% (trace metals basis)
Trióxido de digalio
Formula: Ga₂O₃
MW: 187,44 g/mol
Pto. de fusión: 1740 °C
Densidad: 5,88 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011020
Núm. CAS: 12024-21-4
EINECS: 234-691-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.010 %