Trióxido de digalio ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10508.06
10508.14
10508.22
10508.50
10508.06EA
105
EUR
10508.06
10508.14
10508.22
10508.50
Trióxido de digalio ≥99.999% (metals basis)
Trióxido de digalio
Purity: 99.999%
CAS No.: 12024-21-4
Molecular Formula: Ga2O3
Formula Weight: 187.44
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 6.44
Refractive Index: 1.92
Odour: Odourless
Melting Point: 1900°
Merck Reference: 14,4346
MDL No.: MFCD00011020
As an evaporated material and sputtering target of 99.999%, in dielectric films
Formula:
Ga₂O₃ Pto. de fusión: 1900 °C Densidad: 6,44 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011020 Núm. CAS: 12024-21-4 EINECS: 234-691-7 Índice Merck: 14,4346 |