Trióxido de digalio ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
11151.06
11151.14
11151.22
11151.36
11151.06EA
89.2
EUR
11151.06
11151.14
11151.22
11151.36
Trióxido de digalio ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Trióxido de digalio
Purity: 99.999%
CAS No.: 12024-21-4
Molecular Formula: Ga2O3
Formula Weight: 187.44
Physical Form: -50 Mesh Powder
Density: 6.44
Refractive Index: 1.92
Odour: Odourless
Melting Point: 1900°
Merck Reference: 14,4346
MDL No.: MFCD00011020
Formula:
Ga₂O₃ MW: 187,44 g/mol Pto. de fusión: 1900 °C Densidad: 6,44 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011020 Núm. CAS: 12024-21-4 EINECS: 234-691-7 Índice Merck: 14,4346 |