Tris(2,4-pentanodionato-O,O')galio (III) ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')gallium (III), Gallium (III) 2,4-pentanedionate, Gallium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Gallium(III) Acetylacetonate, Acetylacetone Gallium(III) salt, Tris(2,4-pentanedionato)gallium(III), Ga(acac)3
42086.06 42086.14
42086.06EA 128 EUR
42086.06 42086.14
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')galio (III) ≥99.99% (metals basis)
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')galio (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 14405-43-7 Molecular Formula: C15H21O6Ga Formula Weight: 367.05 Physical Form: Powder Density: 1.42 Melting Point: 196-198° dec. MDL No.: MFCD00013492
Formula: C₁₅H₂₁GaO₆
MW: 367.05 g/mol
Pto. de fusión: 196…198 °C (desc.)
Densidad: 1.42
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013492
Núm. CAS: 14405-43-7
EINECS: 238-377-0