Tris(2,4-pentanodionato-O,O')indio (III) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
13794.03
13794.06
13794.14
13794.03EA
50
EUR
13794.03
13794.06
13794.14
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')indio (III) ≥98%
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')indio (III)
Purity: 98%
CAS No.: 14405-45-9
Molecular Formula: C15H21InO6
Formula Weight: 412.15
Physical Form: Powder
Melting Point: 186° dec.
MDL No.: MFCD00013494
Used in catalysts
Formula:
C₁₅H₂₁InO₆ Pto. de fusión: 186 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013494 Núm. CAS: 14405-45-9 EINECS: 238-378-6 |