Fosfuro de galio (III) ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
12266.04
12266.09
12266.18
12266.04EA
179
EUR
12266.04
12266.09
12266.18
Fosfuro de galio (III) ≥99.999% (metals basis)
Fosfuro de galio (III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 12063-98-8
Molecular Formula: GaP
Formula Weight: 100.69
Physical Form: 6mm & Down Pieces
Density: 4.13
Appearance: Pale orange
Melting Point: 1465°
Merck Reference: 14,4353
MDL No.: MFCD00016109
In semiconducting devices
Formula:
GaP MW: 100.7 g/mol Pto. de fusión: 1465 Densidad: 4.13 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016109 Núm. CAS: 12063-98-8 EINECS: 235-057-2 Índice Merck: 14,4353 |