Fosfuro de indio (III) ≥99.9999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Fosfuro de indio
13974.06
13974.03
13974.06EA
995
EUR
13974.06
13974.03
Fosfuro de indio (III) ≥99.9999% (metals basis)
Fosfuro de indio (III)
Purity: 99.9999%
CAS No.: 22398-80-7
Molecular Formula: InP
Formula Weight: 145.79
Physical Form: Pieces
Density: 4.81
Melting Point: 1070°
Merck Reference: 14,4953
MDL No.: MFCD00016153
Formula:
InP MW: 145,79 g/mol Pto. de fusión: 1070 °C Densidad: 4,81 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016153 Núm. CAS: 22398-80-7 EINECS: 244-959-5 Índice Merck: 14,4953 |