Fosfuro de indio (III) 99% (metals basis), terrones policristalinos 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Fosfuro de indio
A15509.03 A15509.06
A15509.03EA 77.7 EUR
A15509.03 A15509.06
Fosfuro de indio (III) 99% (metals basis), terrones policristalinos 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Fosfuro de indio (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 22398-80-7 Molecular Formula: InP Formula Weight: 145.79 Melting Point: 1070° Merck Reference: 14,4953 MDL No.: MFCD00016153
Formula: InP
MW: 145,79 g/mol
Pto. de fusión: 1070 °C
Densidad: 4,81
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016153
Núm. CAS: 22398-80-7
EINECS: 244-959-5
Índice Merck: 14,4953