Trisulfuro de dialuminio 99+% (metals basis), piezas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dialluminium trisulphide, Aluminum sulphide
12851.06
12851.14
12851.06EA
271
EUR
12851.06
12851.14
Trisulfuro de dialuminio 99+% (metals basis), piezas
Trisulfuro de dialuminio
Purity: 99+%
CAS No.: 1302-81-4
Molecular Formula: Al2S3
Formula Weight: 150.16
Physical Form: 0.64cm (0.25in) & down pieces
Density: 2.02
Appearance: Pale gray
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: 1100°
Merck Reference: 14,367
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00014162
Formula:
Al₂S₃ Pto. Ebullición: 1500 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1100 °C Densidad: 2,02 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014162 Núm. CAS: 1302-81-4 EINECS: 215-109-0 UN: 3134 ADR: 4.3,III Índice Merck: 14,367 |