Trisulfuro de digalio ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Gallium (III) sulphide
13387.04
13387.09
13387.02
13387.04EA
164
EUR
13387.04
13387.09
13387.02
Trisulfuro de digalio ≥99.99% (metals basis)
Trisulfuro de digalio
Purity: 99.99%
CAS No.: 12024-22-5
Molecular Formula: Ga2S3, may contain small amount of oxide
Formula Weight: 235.63
Physical Form: Powder
Density: 3.77
Melting Point: 1255°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016106
Formula:
Ga₂S₃ Pto. de fusión: 1255 °C Densidad: 3,77 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016106 Núm. CAS: 12024-22-5 EINECS: 234-692-2 UN: 3260 ADR: 8,II |