Trisulfuro de digalio ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
41538.03 41538.06
41538.03EA 97.8 EUR
41538.03 41538.06
Trisulfuro de digalio ≥99.999% (metals basis)
Trisulfuro de digalio
Purity: 99.999% CAS No.: 12024-22-5 Molecular Formula: Ga2S3 Formula Weight: 235.63 Physical Form: Powder Density: 3.77 Melting Point: 1255° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016106
Formula: Ga₂S₃
Pto. de fusión: 1255 °C
Densidad: 3,77
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016106
Núm. CAS: 12024-22-5
EINECS: 234-692-2
UN: 3260
ADR: 8,II