Indio (III) sulfuro ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trisulfuro de diindio
45563.04
45563.09
45563.18
45563.04EA
110
EUR
45563.04
45563.09
45563.18
Indio (III) sulfuro ≥99.999% (metals basis)
Indio (III) sulfuro
Purity: 99.999%
CAS No.: 12030-24-9
Molecular Formula: In2S3
Formula Weight: 325.83
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00011061
Formula:
In₂S₃ MW: 325,84 g/mol Pto. de fusión: 1050 °C Densidad: 4,89 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011061 Núm. CAS: 12030-24-9 EINECS: 234-742-3 |