Antimoniuro de galio (III) ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
12933.03 12933.06
12933.03EA 82.6 EUR
12933.03 12933.06
Antimoniuro de galio (III) ≥99.99% (metals basis)
Antimoniuro de galio (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 12064-03-8 Molecular Formula: GaSb Formula Weight: 191.47 Physical Form: 6mm & down Pieces Odour: Odourless UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00016101
Formula: GaSb
MW: 191.48 g/mol
Pto. de fusión: 710 °C
Densidad: 5.5…5.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016101
Núm. CAS: 12064-03-8
EINECS: 235-058-8
UN: 1549
ADR: 6.1 III