Triseleniuro de digalio ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Gallium (III) selenide
45572.03
45572.06
45572.03EA
77.7
EUR
45572.03
45572.06
Triseleniuro de digalio ≥99.99% (metals basis)
Triseleniuro de digalio
Purity: 99.99%
CAS No.: 12024-24-7
Molecular Formula: Ga2Se3
Formula Weight: 376.33
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016103
Formula:
Ga₂Se₃ Pto. de fusión: 1010…1030 °C Densidad: 4,92 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016103 Núm. CAS: 12024-24-7 EINECS: 234-693-8 UN: 3077 ADR: 9,III |