Aluminio sulfato hidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Sulfato de aluminio hidrato
12362.36 12362.A1 12362.A7
12362.36EA 47.5 EUR
12362.36 12362.A1 12362.A7
Aluminio sulfato hidrato ≥97%
Aluminio sulfato hidrato
Purity: 97+% CAS No.: 17927-65-0 Molecular Formula: Al2(SO4)3.xH2O (x~14-18) Formula Weight: 342.15(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.61 pH: 3.5 Merck Reference: 14,366 MDL No.: MFCD00149136
Formula: Al₂(SO₄)₃·xH₂O
MW: 366,21 g/mol
Densidad: 1,61
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149136
Núm. CAS: 17927-65-0
EINECS: 233-135-0
Índice Merck: 14,366