Aluminio sulfato hidrato 98.0-102% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sulfato de aluminio hidrato
36294.30
36294.A1
36294.30EA
53.4
EUR
36294.30
36294.A1
Aluminio sulfato hidrato 98.0-102% ACS
Aluminio sulfato hidrato
Purity: 98.0-102%
CAS No.: 17927-65-0
Molecular Formula: Al2(SO4)3.xH2O (x≈14-18)
Formula Weight: 342.15(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.61
pH: 3.5
Merck Reference: 14,366
MDL No.: MFCD00149136
Formula:
Al₂(SO₄)₃·xH₂O MW: 366.21 g/mol Densidad: 1.61 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149136 Núm. CAS: 17927-65-0 EINECS: 233-135-0 Índice Merck: 14,366 |