Trisulfato de diindio, anhidro ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Tris(sulfato) de diindio
40102.14
40102.22
40102.14EA
177
EUR
40102.14
40102.22
Trisulfato de diindio, anhidro ≥99.99% (metals basis)
Trisulfato de diindio
Purity: 99.99%
CAS No.: 13464-82-9
Molecular Formula: In2(SO4)3
Formula Weight: 517.83
Physical Form: Solid
Density: 3.438
Appearance: Pale grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011059
Formula:
O₁₂In₂S₃ MW: 517.83 g/mol Pto. de fusión: 585 Densidad: 3.438 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011059 Núm. CAS: 13464-82-9 EINECS: 236-689-1 Índice Merck: 13,04978 |