Cuarzo, granulado fino para análisis, lavada, calcinated, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Dióxido de silicio
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07536.0250 1.07536.1000 1.07536.5000
1.07536.0250EA 92.4 EUR
1.07536.0250 1.07536.1000 1.07536.5000
Cuarzo, granulado fino para análisis, lavada, calcinated, Supelco®
Cuarzo
Formula: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1427 °C
Densidad: 2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00217788
Núm. CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=9c414ebb18d830bfa8a77b318dbbb0e6a96da07b&prid=web&clid=SAPDAM