Sand, quartz, powder_white, Purum p.a. >230 mesh analytical reagent, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
83340-1KG 83340-5KG
83340-1KGEA 108 EUR
83340-1KG 83340-5KG
Sand, quartz, powder_white, Purum p.a. >230 mesh analytical reagent, Fluka™
Sand, quartz
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2,210 °C(1,013 hPa)
Pto. de fusión: 1,710 °C
Densidad: 2.650 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Loss on ignition (900°C) Max. 0.3 %
Calcium (Ca) Max. 200 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 200 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Form powder