Arena 40-100 mesh, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
370940010 370940050 370940250 370942500
ACRO370940010EA 98 EUR
ACRO370940010 ACRO370940050 ACRO370940250 ACRO370942500
Arena 40-100 mesh, puro
Arena
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C
Pto. de fusión: 1610 °C
Densidad: ~ 2,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige to grey Crystals
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical