Dióxido de silicio for cleaning of platinum crucibles, calcinated, crude, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
18648-2.5KG 18648-50KG 18648-6X2.5KG
18648-2.5KGEA 83.6 EUR
18648-2.5KG 18648-50KG 18648-6X2.5KG
Dióxido de silicio for cleaning of platinum crucibles, calcinated, crude, Fluka™
Dióxido de silicio
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230
Pto. de fusión: 1719
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Índice Merck: 14,08493