Arena de mar, extra puro, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07711.1000 1.07711.5000 1.07711.9025
1.07711.1000EA 138 EUR
1.07711.1000 1.07711.5000 1.07711.9025
Arena de mar, extra puro, Supelco®
Arena de mar
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1710 °C
Densidad: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Substances soluble in hydrochloric acid ≤ 0.5 %
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C) ≤ 0.5 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm) ≥ 90 %