Arena de mar para análisis, purificado por ácido, calcinated, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07712.1000 1.07712.5000 1.07712.9025 1.07712.9010
1.07712.1000EA 197 EUR
1.07712.1000 1.07712.5000 1.07712.9025 1.07712.9010
Arena de mar para análisis, purificado por ácido, calcinated, Supelco®
Arena de mar
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: >2200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1713 °C
Densidad: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Substances soluble in hydrochloric acid ≤ 0.2 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Acid-soluble Iron (Fe) ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C) ≤ 0.05 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm) ≥ 90 %