Arena, TECHNICAL, industrial, lavada
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
27461.298EA 41.1 EUR
27461.298 27461.360 27461.460
Arena, TECHNICAL, industrial, lavada
Arena
Formula: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1710 °C
Densidad: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02100519
Núm. CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubilidad en ácido Max. 1 %