Plomo (II) acetato básico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Plomo oxiacetato
A16763.0E A16763.36
A16763.0EEA 320 EUR
A16763.0E A16763.36
Plomo (II) acetato básico
Plomo (II) acetato básico
CAS No.: 1335-32-6 Molecular Formula: C4H6O4Pb.2Pb(OH)2 Formula Weight: 807.72 Merck Reference: 14,5419 UN No.: 1616 MDL No.: MFCD00013041
Formula: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011154
Núm. CAS: 1335-32-6
EINECS: 215-630-3
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,5419