Plomo (II) acetato básico, anhidro, EMSURE® for the analysis of sugar acc. to horne, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Plomo oxiacetato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07414.1000 1.07414.9030
1.07414.1000EA 114 EUR
1.07414.1000 1.07414.9030
Plomo (II) acetato básico, anhidro, EMSURE® for the analysis of sugar acc. to horne, Supelco®
Plomo (II) acetato básico
Formula: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
Pto. de fusión: 198…205 °C
Densidad: 3,58 g/cm3 (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011154
Núm. CAS: 51404-69-4
EINECS: 215-630-3
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (PbO) ≥ 33.0 %
In water insoluble matter ≤ 1.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid ≤ 0.02 %
Chloride (Cl) ≤ 0.003 %
Nitrate und Nitrite (as NO₃) passes test
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.002 %
K (Potassium) ≤ 0.02 %
Na (Sodium) ≤ 0.05 %
Loss on Drying (105 °C) ≤ 1.0 %