Trióxido de plomo y titanio ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Lead titanium oxide, Lead(II) titanium oxide, Lead(II) titanate, Lead titanate (IV), Lead titanate
14139.22
14139.36
14139.A3
14139.22EA
54.9
EUR
14139.22
14139.36
14139.A3
Trióxido de plomo y titanio ≥99.5%
Trióxido de plomo y titanio
Purity: 99.5%
CAS No.: 12060-00-3
Molecular Formula: PbTiO3
Formula Weight: 303.09
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 7.520
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011159
Formula:
O₃PbTi MW: 303.08 g/mol Pto. de fusión: 1120 Densidad: 7.520 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011159 Núm. CAS: 12060-00-3 EINECS: 235-038-9 ADR: 6.1 II |