Trióxido de plomo y titanio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Lead titanium oxide, Lead(II) titanium oxide, Lead(II) titanate, Lead titanate (IV), Lead titanate
35671.18 35671.30
35671.18EA 103 EUR
35671.18 35671.30
Trióxido de plomo y titanio ≥99.9% (metals basis)
Trióxido de plomo y titanio
Purity: 99.9% CAS No.: 12060-00-3 Molecular Formula: PbTiO3 Formula Weight: 303.09 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 7.520 Appearance: Yellow Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011159
Formula: O₃PbTi
MW: 303.08 g/mol
Pto. de fusión: 1120
Densidad: 7.520
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011159
Núm. CAS: 12060-00-3
EINECS: 235-038-9
UN: 3288
ADR: 6.1 II