Clorobutildimetilsilano 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Butildimetilclorosilano
B23551.06
B23551.14
B23551.22
B23551.06EA
37.7
EUR
B23551.06
B23551.14
B23551.22
Clorobutildimetilsilano 96%
Clorobutildimetilsilano
Purity: 96%
CAS No.: 1000-50-6
Molecular Formula: CH3(CH2)3Si(CH3)2Cl
Formula Weight: 150.73
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 138°
Beilstein Reference: 1732573
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00015727
Formula:
C₆H₁₅ClSi MW: 150.72 g/mol Pto. Ebullición: 138 °C Densidad: 0.875 Pto. de inflamación: 27 °C (80 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015727 Núm. CAS: 1000-50-6 EINECS: 423-700-1 UN: 2920 |