terc-Butilclorodimetilsilano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
183930050 183930250 183931000 183935000
ACRO183930050EA 41.5 EUR
ACRO183930050 ACRO183930250 ACRO183931000 ACRO183935000
terc-Butilclorodimetilsilano 98%
terc-Butilclorodimetilsilano
Formula: C₆H₁₅ClSi
Pto. Ebullición: 125 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 85…91 °C
Densidad: 0,87 g/cm³
Pto. de inflamación: 22 °C
Número MDL: MFCD00000501
Núm. CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2921
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %