terc-Butilclorodimetilsilano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13064.22
A13064.06
A13064.14
A13064.22EA
430
EUR
A13064.22
A13064.06
A13064.14
terc-Butilclorodimetilsilano ≥97%
terc-Butilclorodimetilsilano
Purity: 97%
CAS No.: 18162-48-6
Molecular Formula: C6H15ClSi
Formula Weight: 150.73
Flash Point: 22°(72°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 124-126°
Beilstein Reference: 505999
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00000501
Formula:
C₆H₁₅ClSi Pto. Ebullición: 124…126 °C Pto. de fusión: 86…89 °C Densidad: 0,81 Pto. de inflamación: 22 °C (72 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000501 Núm. CAS: 18162-48-6 EINECS: 242-042-4 ADR: 4.1,II |