terc-Butilclorodimetilsilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: terc-Butildimetilclorosilano, Cloro-terc-butildimetilsilano
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18642.0025 8.18642.0100 8.18642.0010
8.18642.0025EA 150 EUR
8.18642.0025 8.18642.0100 8.18642.0010
terc-Butilclorodimetilsilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
terc-Butilclorodimetilsilano
Formula: C₆H₁₅ClSi
MW: 150.72 g/mol
Pto. Ebullición: 125
Pto. de fusión: 87…90 °C
Densidad: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 22
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000501
Núm. CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2925
ADR: 4.1 (8) II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 87 - 90 °C
Molar Mass 150.72 g/mol
Boiling Point 125 °C
Flash Point 22 °C
Synonyms tert-Butyldimethylsilyl chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, TBDMSCl
Hill Formula C6H15ClSi
Chemical Formula (CH3)3CSi(CH3)2Cl