Oxicloruro de bismuto ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11843.09
11843.18
11843.09EA
90.3
EUR
11843.09
11843.18
Oxicloruro de bismuto ≥99.999% (metals basis)
Oxicloruro de bismuto
Purity: 99.999%
CAS No.: 7787-59-9
Molecular Formula: BiClO
Formula Weight: 260.43
Physical Form: Powder
Density: 7.72
Refractive Index: 2.15
Appearance: Very pale brown
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,1263
MDL No.: MFCD00010895
Formula:
BiClO Pto. de fusión: Dec. Densidad: 7,72 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010895 Núm. CAS: 7787-59-9 EINECS: 232-122-7 Índice Merck: 14,1263 |