Oxicloruro de bismuto ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bismuth oxychloride, Bismuth (III) oxychloride, Bismuth(III) chloride oxide
17131.14 17131.22
17131.14EA 115 EUR
17131.14 17131.22
Oxicloruro de bismuto ≥99.95% (metals basis)
Oxicloruro de bismuto
Purity: 99.95% CAS No.: 7787-59-9 Molecular Formula: BiClO Formula Weight: 260.43 Physical Form: Powder Density: 7.72 Refractive Index: 2.15 Appearance: Very pale brown Odour: Odourless Melting Point: dec. Merck Reference: 14,1263 MDL No.: MFCD00010895
Formula: BiClO
MW: 260.43 g/mol
Pto. de fusión: Dec.
Densidad: 7.72
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010895
Núm. CAS: 7787-59-9
EINECS: 232-122-7
Índice Merck: 14,1263