Clorpirifos

Proveedor: EHRENSTORFER
Peligro

C11600000 CR11600000
EHERC11600000EA 140 EUR
EHERC11600000 EHERCR11600000
Clorpirifos
Clorpirifos
Formula: C₉H₁₁Cl₃NO₃PS
Pto. Ebullición: 276 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 41…42 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Núm. CAS: 2921-88-2
EINECS: 220-864-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,02242

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR