Bismuto subnitrato (≥79% Bi₂O₃)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
40476.14 40476.22 40476.36
40476.14EA 44.8 EUR
40476.14 40476.22 40476.36
Bismuto subnitrato (≥79% Bi₂O₃)
Nitrato óxido de hidróxido de bismuto
CAS No.: 1304-85-4 Molecular Formula: Bi5O(OH)9(NO3)4 (approximate) Formula Weight: 1461.98 Physical Form: Powder Density: 6.04 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 260° dec. Solubility: Practically insoluble in water and alcohol. Soluble in dilute HNO3 and HCl Merck Reference: 14,1284 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00064844
Ceramic glazes and enamel fluxes
Formula: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Pto. de fusión: 260 °C (desc.)
Densidad: 6,04
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064844
Núm. CAS: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,1284