(Nitrooxi)oxobismutina ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bismuth (III) oxide nitrate, (Nitrooxy)oxobismuthine, Bismuth (III) oxynitrate
11122.09
11122.18
11122.09EA
173
EUR
11122.09
11122.18
(Nitrooxi)oxobismutina ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
(Nitrooxi)oxobismutina
Purity: 99.998%
CAS No.: 10361-46-3
Molecular Formula: BiONO3
Formula Weight: 286.99
Physical Form: Powder
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00064844
Formula:
BiNO₄ Densidad: 4,93 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064844 Núm. CAS: 10361-46-3 EINECS: 233-792-3 UN: 1477 ADR: 5.1,II |