Antimonio (III) sulfuro ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Needle antimony, Antimony(III) sulphide, Amtimony sulphide, Diantimony trisulphide, Stibnite, Antimony glance, Antimony trisulphide, Antimonous sulphide, Antimony sulphide black
45464.09
45464.18
45464.09EA
156
EUR
45464.09
45464.18
Antimonio (III) sulfuro ≥99.999% (metals basis)
Antimony (III) sulphide
Purity: 99.999%
CAS No.: 1345-04-6
Molecular Formula: Sb2S3
Formula Weight: 339.68
Physical Form: 6mm & down pieces
Appearance: Black
Melting Point: 550°
Merck Reference: 14,713
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00011217
Formula:
S₃Sb₂ MW: 339,72 g/mol Pto. Ebullición: 1150 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 550 °C Densidad: 4,12 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011217 Núm. CAS: 1345-04-6 EINECS: 215-713-4 UN: 1549 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,713 |