Propano-1,3-diilbis(difenilfosfina) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(1,2-difenilfosfino)propano
310050050 310050250 310051000
ACRO310050050EA 84.8 EUR
ACRO310050050 ACRO310050250 ACRO310051000
Propano-1,3-diilbis(difenilfosfina) 97%
Propano-1,3-diilbis(difenilfosfina)
Formula: C₂₇H₂₆P₂
Pto. de fusión: 57…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003050
Núm. CAS: 6737-42-4
EINECS: 229-791-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
Elemental Analysis ≥96.0 %