Tetrabutilamonio tetrafluoroborato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tetrafluoroborato de tetrabutilamonio
A16688.06 A16688.22 A16688.14
A16688.06EA 44.2 EUR
A16688.06 A16688.22 A16688.14
Tetrabutilamonio tetrafluoroborato ≥99%
Tetrabutilamonio tetrafluoroborato
Formula: C₁₆H₃₆BF₄N
Pto. de fusión: 159…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011634
Núm. CAS: 429-42-5
EINECS: 207-058-8