Bromuro de dodeciltrimetilamonio 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
409311000 409310250 409315000
ACRO409311000EA 490 EUR
ACRO409311000 ACRO409310250 ACRO409315000
Bromuro de dodeciltrimetilamonio 99%, puro
Bromuro de dodeciltrimetilamonio
Formula: C₁₅H₃₄BrN
Pto. de fusión: 246 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011767
Núm. CAS: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy
Color of solution ≤100 APHA (10% aq. soln.)