Bromuro de dodeciltrimetilamonio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10761.09
A10761.18
A10761.30
A10761.09EA
53.6
EUR
A10761.09
A10761.18
A10761.30
Bromuro de dodeciltrimetilamonio ≥99%
Bromuro de dodeciltrimetilamonio
Purity: 99%
CAS No.: 1119-94-4
Molecular Formula: CH3(CH2)11N(CH3)3Br
Formula Weight: 308.35
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 3597463
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011767
Formula:
C₁₅H₃₄BrN Pto. de fusión: ∼ 245 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011767 Núm. CAS: 1119-94-4 EINECS: 214-290-3 ADR: 9,III |