Bromuro de dodeciltrimetilamonio para síntesis
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41022.0025 8.41022.9030 8.41022.0100 8.41022.0010
8.41022.0025EA 61.8 EUR
8.41022.0025 8.41022.9030 8.41022.0100 8.41022.0010
Bromuro de dodeciltrimetilamonio para síntesis
Bromuro de dodeciltrimetilamonio
Formula: C₁₅H₃₄BrN
Pto. de fusión: 264…266 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011767
Núm. CAS: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 237 - 245 °C
Molar Mass 308.34 g/mol
Hill Formula C15H34BrN