Bromuro de tetradeciltrimetilamonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromuro de tetradonio, TTAB, Dynamin Inhibitor II
229370050 229371000 229375000 229370025
ACRO229370050EA 33.3 EUR
ACRO229370050 ACRO229371000 ACRO229375000 ACRO229370025
Bromuro de tetradeciltrimetilamonio 99%
Bromuro de tetradeciltrimetilamonio
Formula: C₁₇H₃₈BrN
MW: 336.394 g/mol
Pto. de fusión: 245…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011770
Núm. CAS: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 1759
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,06419
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 250 °C
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %