Bromuro de tetradeciltrimetilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromuro de tetradonio, TTAB, Dynamin Inhibitor II
L10294.14 L10294.22 L10294.36
L10294.14EA 28.2 EUR
L10294.14 L10294.22 L10294.36
Bromuro de tetradeciltrimetilamonio ≥98%
Bromuro de tetradeciltrimetilamonio
Purity: 98% CAS No.: 1119-97-7 Molecular Formula: C17H38BrN Formula Weight: 336.40 Odour: Odourless Melting Point: 245-250° Beilstein Reference: 3633227 Merck Reference: 14,6336 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00011770
Formula: C₁₇H₃₈BrN
MW: 336.394 g/mol
Pto. de fusión: 245…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011770
Núm. CAS: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 1759
ADR: 8 III
Índice Merck: 12,06419