Bromuro de tetradeciltrimetilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Bromuro de tetradonio, TTAB, Dynamin Inhibitor II
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40006.0025 8.40006.0100
8.40006.0025EA 57.7 EUR
8.40006.0025 8.40006.0100
Bromuro de tetradeciltrimetilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Bromuro de tetradeciltrimetilamonio
Formula: C₁₇H₃₈BrN
MW: 336.394 g/mol
Pto. de fusión: 245…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011770
Núm. CAS: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,06419
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 245 - 250 °C
Molar Mass 336.4 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3