Cloruro de dodeciltrimetilamonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
409320250 409321000
ACRO409320250EA 119 EUR
ACRO409320250 ACRO409321000
Cloruro de dodeciltrimetilamonio 98%
Cloruro de dodeciltrimetilamonio
Formula: C₁₅H₃₄ClN
Pto. de fusión: 237 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041974
Núm. CAS: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Solubility (10 % in water) Clear
Color of solution ≤100 APHA (10 % in water)