Cloruro de dodeciltrimetilamonio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A17924.06 A17924.14 A17924.22
A17924.06EA 31.7 EUR
A17924.06 A17924.14 A17924.22
Cloruro de dodeciltrimetilamonio ≥97%
Cloruro de dodeciltrimetilamonio
Purity: 97% CAS No.: 112-00-5 Molecular Formula: C15H34ClN Formula Weight: 263.90 Odour: Odourless Melting Point: ca 237° dec. Beilstein Reference: 3915951 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00041974
Formula: C₁₅H₃₄ClN
Pto. de fusión: ∼ 237 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041974
Núm. CAS: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
ADR: 9,III