Cloruro de dodeciltrimetilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16142.0025 8.16142.1000
8.16142.0025EA 143 EUR
8.16142.0025 8.16142.1000
Cloruro de dodeciltrimetilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de dodeciltrimetilamonio
Formula: C₁₅H₃₄ClN
Pto. de fusión: 248…249,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041974
Núm. CAS: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 237 °C (decomposition)
Molar Mass 263.9 g/mol
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials